Key Documents
634077
Sigma-Aldrich
Naphthalene-2-sulfonamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
207.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
215-219 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H2,11,12,13)
chave InChI
SWBLLSQMOMPTMC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
PTCDA 97%
Sigma-Aldrich
P11255
PTCDA