Documentos Principais
228907
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonamide
98%
Sinônimo(s):
NSC 23381, NSC 629275
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
202.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
190-192 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
chave InChI
GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in synthesis of:
  • Cyclic nitrogen compounds via intramolecular hydroamination
  • Pentacyclic lycopodium alkaloid huperzine-Q
  • Pyrrolidines
  • Intermolecular C-H insertion reactions
Reactant involved in intermolecular amination of allyl alcohols
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Y Hidai et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(10), 1570-1576 (2000-10-25)
Total synthesis of spider toxins HO-416b (1) and Agel-489 (2) was accomplished using the 2-nitrobenzenesulfonamide (Ns) group as both a protecting and activating group. In this strategy, the C-N bonds were constructed by alkylation of sulfonamides with alkyl halides or