Key Documents
633941
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene-d8
90 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3C(OCD3)=CD2
Número CAS:
Peso molecular:
80.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
90 atom % D
Ensaio
97% (CP)
pb
34-36 °C (lit.)
densidade
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(\OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
chave InChI
YOWQWFMSQCOSBA-MGGKGRBPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.