Documentos Principais
631752
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Sinônimo(s):
4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
About This Item
Fórmula linear:
NCC6H3(CF3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
186.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
141-145 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
chave InChI
PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile can serve as starting material in the synthesis of benzimidazoles, which can act as potential candidates in the treatment of breast cancer due to their ability to inhibit the growth of endothelial cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Synthesis, characterization and evaluation of benzimidazole derivative and its precursors as inhibitors of MDA-MB-231 human breast cancer cell proliferation"
Thimmegowda.R.N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(1), 432-435 (2008)