Documentos Principais
630756
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-7-hydroxycoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
204.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
167-171 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(O)ccc2C=CC(=O)Oc12
InChI
1S/C11H8O4/c1-6(12)10-8(13)4-2-7-3-5-9(14)15-11(7)10/h2-5,13H,1H3
chave InChI
XWYMACPLPPQCHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)