Documentos Principais
617490
Sigma-Aldrich
Benzidine-(rings-d8)
98 atom % D
Sinônimo(s):
4,4′-Diamino(biphenyl-d8)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D8H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
192.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)-c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
chave InChI
HFACYLZERDEVSX-PGRXLJNUSA-N
Descrição geral
Benzidine-(rings-d8) is an isotope of benzidine.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)