Key Documents
617148
Sigma-Aldrich
Propadiene-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,1,3,3-Tetradeuteriopropa-1,2-diene, Allene-d4
About This Item
Fórmula linear:
D2C=C=CD2
Número CAS:
Peso molecular:
44.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])=C=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2/i1D2,2D2
chave InChI
IYABWNGZIDDRAK-LNLMKGTHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)