Documentos Principais
617024
Sigma-Aldrich
Chenodeoxycholic-2,2,3,4,4-d5 acid
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24D5H35O4
Peso molecular:
397.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
165-167 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2,16D
chave InChI
RUDATBOHQWOJDD-FVAYXOGXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)