Documentos Principais
616494
Sigma-Aldrich
Diisobutyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16D4H18O4
Número CAS:
Peso molecular:
282.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
327 °C (lit.)
densidade
1.039 g/mL at 25 °C
Formato
neat
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(c1[2H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
chave InChI
MGWAVDBGNNKXQV-KDWZCNHSSA-N
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)