Documentos Principais
616443
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodiethan-d8-olamine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)-d8-amine
About This Item
Fórmula linear:
ONN(CD2CD2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
142.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
YFCDLVPYFMHRQZ-SVYQBANQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
52.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
11.6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)