Documentos Principais
615781
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-2,3,3,4,4,5-d6
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D6H6O3
Peso molecular:
138.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
145-147 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(OC)OC1([2H])OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D,6D
chave InChI
GFISDBXSWQMOND-VYXNDPKGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)