THS01114
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
5% Rh/C
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 01114
Diâmetro
4 mm
Descrição geral
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informações legais
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)