Documentos Principais
676950
Sigma-Aldrich
6-O-Methyl-d3-guanine
99 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
2-Amino-6-methoxy-d3-purine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D3H4N5O
Peso molecular:
168.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
chave InChI
BXJHWYVXLGLDMZ-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)