Documentos Principais
614718
Sigma-Aldrich
4-Bromobenz-2,3,5,6-d4-aldehyde
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
BrC6D4CHO
Peso molecular:
189.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
55-58 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
ZRYZBQLXDKPBDU-RHQRLBAQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)