Documentos Principais
614173
Sigma-Aldrich
Glycerol formal-d2
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D2H6O3
Peso molecular:
106.12
Código UNSPSC:
50161901
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
192-193 °C
densidade
1.226 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)