410284
Glycerol propoxylate
average Mn ~266
Sinônimo(s):
Glycerol propoxylate (1PO/OH)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
peso molecular
average Mn ~266
índice de refração
n20/D 1.46
solubilidade
H2O: soluble 1.000 g/L
densidade
1.09 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(OCCC(O)CO)OCCC(O)CO)CC(O)CO
InChI
1S/C12H26O9/c13-5-9(16)1-3-19-12(21-8-11(18)7-15)20-4-2-10(17)6-14/h9-18H,1-8H2
chave InChI
ZSKSVMDBXFSLMZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?