Documentos Principais
614025
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-(diphenyl-d8)
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl-d4)propane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D8H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
236.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
p.e.
220 °C/4 mmHg (lit.)
pf
157-159 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C(C)(C)c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
chave InChI
IISBACLAFKSPIT-UWAUJQNOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)