Documentos Principais
613673
Sigma-Aldrich
Propyl-d7-amine
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)2NH2
Peso molecular:
66.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
48 °C
pf
-83 °C
densidade
0.803 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
chave InChI
WGYKZJWCGVVSQN-NCKGIQLSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)