Key Documents
601500
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li2 sulfate
99 atom % 7Li
About This Item
Fórmula linear:
7Li2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
110.09
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 7Li
forma
solid
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[7Li+].[7Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1+0;
chave InChI
INHCSSUBVCNVSK-ONPSQTMSSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mareike Hütten et al.
PloS one, 9(8), e104564-e104564 (2014-08-12)
Fibrous tissue growth and loss of residual hearing after cochlear implantation can be reduced by application of the glucocorticoid dexamethasone-21-phosphate-disodium-salt (DEX). To date, sustained delivery of this agent to the cochlea using a number of pharmaceutical technologies has not been