Produtos recomendados
pureza isotópica
99.5 atom %
Ensaio
≥99.5% (Total Xenon)
Formulário
gas
Impurezas
<0.5% Total others
p.e.
-107.1 °C (lit.)
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[132Xe]
InChI
1S/Xe/i1+1
chave InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)