609382
Ammonium-15N calcium nitrate-15N3
5 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
15NH4Ca(15NO3)3
Peso molecular:
248.10
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
descrição
Molar Mix 1:1
pureza isotópica
5 atom % 15N
peso molecular
244.32 by atom % calculation (5 atom % 15N)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3].[Ca++].O[15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.HNO3.2NO3.H3N/c;3*2-1(3)4;/h;(H,2,3,4);;;1H3/q+2;;2*-1;/i;4*1+1
chave InChI
QGPZBKDRJAXSRG-NJJOSUKLSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ammonium-15N calcium nitrate-15N3, is enriched with 15N isotope.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)