About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
powder
aplicação(ões)
advanced drug delivery
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
NanoFabTx™ reagent, PEGPLGA-50L is a component of our NanoFabTx™ drug formulation screening kits (917796, 915408), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx™ reagent, PEGPLGA-50L is a pegylated poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymer. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been used widely in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
Aplicação
Informações legais
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)