Key Documents
609366
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2 tetrahydrate
10 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
Ca(15NO3)2 · 4H2O
Peso molecular:
238.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
10 atom % 15N
forma
solid
peso molecular
236.35 by atom % calculation (10 atom % 15N)
pf
44 °C (lit.)
densidade
1.876 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;/i;2*1+1;;;;
chave InChI
ICSSIKVYVJQJND-MTPOANLSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)