Documentos Principais
609102
Sigma-Aldrich
L-Aspartic-15N acid β-benzylester derivative
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2O2CCH2CH(15NH2)CO2H
Peso molecular:
224.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
chave InChI
VGALFAWDSNRXJK-ZNXOOWLZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)