Documentos Principais
607479
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl(form-13C,d)amide
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
D13CON(CH3)2
Peso molecular:
75.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
-61 °C (lit.)
densidade
0.969 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1D
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-FPLRYNQDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)