Documentos Principais
492647
Sigma-Aldrich
Formamide-18O
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
HC18ONH2
Número CAS:
Peso molecular:
47.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
densidade
1.182 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(N)=[18O]
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i3+2
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-YZRHJBSPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
154 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)