Documentos Principais
607142
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide-18O Gas
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13C18O
Número CAS:
Peso molecular:
31.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
95 atom % 18O
p.e.
-191.5 °C (lit.)
pf
-205 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
chave InChI
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Embalagem
500 mL quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 3.6 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Heart
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)