Key Documents
605832
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1-13C Extra
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Octanoic acid-1-13C, Caprylic acid-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)613CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
145.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
descrição
Special high CP
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refração
n20/D 1.4284 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)