Documentos Principais
605700
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Hexadecanoic-5,6,7,8-13C4 acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7(13CH2)4(CH2)3CO2H
Peso molecular:
260.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
61-64 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i9+1,10+1,11+1,12+1
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-BMHINFNASA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)