Documentos Principais
603597
Sigma-Aldrich
Phenyl-13C6 isocyanate
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5NCO
Número CAS:
Peso molecular:
125.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.535
pb
162-163 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−30 °C (lit.)
densidade
1.150 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
chave InChI
DGTNSSLYPYDJGL-ZXJNGCBISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)