602892
Oxigênio-18O2
99 atom % 18O, 99% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.11 (vs air)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % 18O
Ensaio
99% (CP)
Formulário
gas
técnica(s)
PET imaging: suitable
p.e.
−183 °C (lit.)
pf
−218 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
chave InChI
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Produtos recomendados
Arruelas de vedação em PTFE, tamanho de entrada GCA 180, Z146994
Arruelas de vedação em PTFE, tamanho de entrada CGA 110, Z146986
espiga da mangueira
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Labeled isotopes used as target materials in imaging have provided insights into the various mechanisms of human physiology and have lead to treatments for diseases. Water-18O is used for the production of 18F radionuclides, such as 18FDG (Fluoro-deoxyglucose). 18FDG used in PET and with other imaging technologies, such as CT/SPECT, has led to the diagnosis and treatment of a wide range of diseases, including lung, liver, and brain tumors, epilepsy, and Alzheimer’s.