Documentos Principais
602825
Sigma-Aldrich
Oxygen-17O2
80 atom % 17O
About This Item
Fórmula linear:
17O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
80 atom % 17O
Formulário
gas
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
chave InChI
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)