Documentos Principais
600156
Sigma-Aldrich
Methane-13C
30 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled methane
About This Item
Fórmula linear:
13CH4
Número CAS:
Peso molecular:
17.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
0.55 (vs air)
pureza isotópica
30 atom % 13C
peso molecular
16.34 by atom % calculation (30 atom % 13C)
p.e.
−161 °C (lit.)
pf
−183 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
chave InChI
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-306.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-188 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)