600032
Allyl alcohol-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2-Propen-2-13C-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
96-98 °C (lit.)
pf
-129 °C (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC[13CH]=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i2+1
chave InChI
XXROGKLTLUQVRX-VQEHIDDOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)