Documentos Principais
591815
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
Sinônimo(s):
Trimethyl-d9-ammonium-15N chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)315N.HCl
Número CAS:
Peso molecular:
105.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
99 atom % D
Formulário
solid
pf
283-284 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
GETQZCLCWQTVFV-GQALSZNTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Joshua M Svendsen et al.
Cell reports, 29(10), 3187-3199 (2019-12-05)
The germline contains an immortal cell lineage that ensures the faithful transmission of genetic and, in some instances, epigenetic information from one generation to the next. Here, we show that in Caenorhabditis elegans, the small RNA 3'-2'-O-methyltransferase henn-1/HEN1 is required for sustained