535206
(Trimethylsilyl)acetylene-d
99 atom % D
Sinônimo(s):
Ethynyl-2-d-trimethylsilane
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
pb
53 °C (lit.)
densidade
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1D
chave InChI
CWMFRHBXRUITQE-MICDWDOJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-29.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-34.4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)