591653
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropionate
98%
Sinônimo(s):
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +36°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
89-93 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C[C@@H](c1ccccc1)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H19NO2/c1-20-13-17(15-10-6-7-11-18(15)20)16(12-19(21)22-2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,16H,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
chave InChI
NFIUVSIKIXOXQK-INIZCTEOSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)