Documentos Principais
590983
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
L-4-Hydroxyphenyl(alanine-2-13C,15N)
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)C6H4CH213CH(15NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
183.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(C[13C@H]([15NH2])C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i8+1,10+1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-OIWRJEPOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)