Key Documents
590967
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-7-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH313CH2(CH2)5CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
145.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
237 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13CH2]CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i2+1
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-VQEHIDDOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup