Documentos Principais
589233
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-2-13C,15N monohydrate
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2-13C,15N monohydrate, L-Leucine-2-13C,15N, N-t-Boc derivative monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH213CH(15NH-Boc)CO2H · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
251.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -25°, c = 2 in acetic acid
pf
85-87 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(C)C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i8+1,12+1;
chave InChI
URQQEIOTRWJXBA-QPNXREQUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)