Documentos Principais
588660
Sigma-Aldrich
Phenyl-13C6-acetic acid
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
142.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pb
265 °C (lit.)
pf
77-79 °C (lit.)
densidade
1.128 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
chave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-ZXJNGCBISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)