Documentos Principais
588407
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
L-Glutamic acid 13C5,15N, N-t-Boc, α-O-Benzyl ester
About This Item
Fórmula linear:
HO213C13CH213CH213CH(15NH-Boc)13CO2(Bzl)
Peso molecular:
343.32
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OC(C)(C)C)=O)[13C](OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1/i9+1,10+1,13+1,14+1,15+1,18+1
chave InChI
CVZUKWBYQQYBTF-BPKRSFCFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)