Key Documents
588334
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-13C6
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Hexyl bromide-13C6
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(13CH2)413CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
171.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
154-158 °C (lit.)
pf
-85 °C (lit.)
densidade
1.218 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
MNDIARAMWBIKFW-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)