Documentos Principais
588059
Sigma-Aldrich
Chloroethane-1,1-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
Ethyl-1,1-d2 chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3CD2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
66.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
12.3 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C)Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
chave InChI
HRYZWHHZPQKTII-CBTSVUPCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Standard 2.5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 5 psig for 2.5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-58.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-50.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)