Documentos Principais
586994
Sigma-Aldrich
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3ClO2S
Número CAS:
Peso molecular:
162.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
186-190 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1sccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
chave InChI
BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 3-chloro-N-[(4-chlorophenyl)(methyl)carbamothioyl]thiophene-2-carboxamide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Synthesis, structure?activity relationships, and anticonvulsant activities of 2-amino-4H-pyrido [3, 2-e][1, 3] thiazin-4-one derivatives as orally active AMPA receptor antagonists"
Inami H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(08), 1788-1799 (2015)