Key Documents
579890
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-15N2
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-asparagine-15N2, L-Asparagine-15N2, α-N-Fmoc derivative
About This Item
Fórmula linear:
H215NCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
356.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
190 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i20+1,21+1
chave InChI
YUGBZNJSGOBFOV-DXEDVVLISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.