579858
Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
146-150 °C
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10FNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
chave InChI
VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Reactant for preparation of antitumor agents
- Reactant for preparation of antihyperlipidemic agents
- Reactant for preparation of factor Xa inhibitors
- Reactant for preparation of potential antiarrhythmic agents
- Reactant for preparation of inhibitors of the cytosolic phospholipase A2
- Reactant for preparation of thromboxane receptor antagonist and thromboxane synthase inhibitor via Mitsunobu reaction
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
579858-1G | |
579858-5G | 4061832841915 |