Documentos Principais
579513
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
205.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
141-146 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2,(H,13,14)
chave InChI
WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)