Documentos Principais
578355
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23NO
Número CAS:
Peso molecular:
233.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
97%
forma
crystalline powder
pf
96-100 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(C)(C)N(CCO)c2cc(C)ccc12
InChI
1S/C15H23NO/c1-11-5-6-13-12(2)10-15(3,4)16(7-8-17)14(13)9-11/h5-6,9,12,17H,7-8,10H2,1-4H3
chave InChI
DICAWUKDDRKZDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)