577928
Bis(trimetilsilil) amida de lítio
1 M in toluene
Sinônimo(s):
Hexametildissilazano
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
1 M in toluene
densidade
0.860 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the deprotonation and nucleophilic difluoromethylation reactions.
- To synthesize isoquinoline derivatives by the addition of N-iodosuccinimide (NIS) to the α-benzyl tosylmethyl isocyanides.
- To prepare arylboronic acid pinacol esters by the reaction of aryl fluorides with bis(pinacolato)diboron via palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
48.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
577928-800ML | 4061837674167 |
577928-100ML | 4061837674150 |